Principaux documents
D85403
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylsuccinate
95%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves