Principaux documents
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
Synonyme(s) :
Fluorescent indicator F₂₅₄
50 G
75,20 €
75,20 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
75,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171501
Numéro de classement CE :
271-896-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
75,20 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Impuretés
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
Pf
1500 °C
Solubilité
<0.1 g/L
Densité
4.0 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1450 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Zn+2].[Zn+2].[Si]([O-])([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
Clé InChI
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: 9182-1; 9182
Remarque sur l'analyse
Identity: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.3 %
Application test for DC: conforms
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable