Principaux documents
325503
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerous carbonate hydrate
50 G
66,90 €
250 G
228,00 €
66,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
66,90 €
250 G
228,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ce2(CO3)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.26 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
66,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable