Documents
D73200
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Clé InChI
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Yasser M Loksha et al.
Archiv der Pharmazie, 353(3), e1900295-e1900295 (2020-01-17)
Some novel derivatives of 2-alkyl 6-substituted pyridazin-3(2H)-ones were synthesized by condensation of 3,6-dichloropyridazine with the sodium salt of benzyl cyanide, followed by hydrolysis and coupling with alkyl halides. The synthesized compounds were screened as cyclooxygenase (COX)-1/COX-2 inhibitors and as analgesic