Principaux documents
8.42712
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
Synonyme(s) :
3,6-Dichloropyridazine
25 G
77,60 €
100 G
183,00 €
77,60 €
Date d'expédition estimée le19 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
77,60 €
100 G
183,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
205-478-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,60 €
Date d'expédition estimée le19 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Pf
72 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1nnc(cc1)Cl
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Clé InChI
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3