Principaux documents
738255
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromopyridazine
97%
1 G
56,90 €
56,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
56,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
117-121 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(Br)nn1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Clé InChI
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable