Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
D3511
Sigma-Aldrich
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane
greener alternative
≥99%
Synonyme(s) :
trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, DTT oxydé
1 G
98,00 €
5 G
392,00 €
98,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
98,00 €
5 G
392,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Forme
powder
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
130-132 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
Description générale
Le trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane (DTT oxydé) est une forme à pont disulfure intramoléculaire du dithiothréitol. C'est un agent réducteur puissant capable de déclencher une réponse moléculaire au stress par l'activation des gènes sensibles au stress.[1][2]
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été reconfiguré et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Économie d'atomes”, “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”. Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DOZN.
Liaison
Forme oxydée du dithiothréitol (DTT).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jing Li et al.
PloS one, 12(2), e0172504-e0172504 (2017-02-23)
Starch breakdown in leaves at night is tightly matched to the duration of the dark period, but the mechanism by which this regulation is achieved is unknown. In Arabidopsis chloroplasts, β-amylase BAM3 hydrolyses transitory starch, producing maltose and residual maltotriose.
Reduction of trans-4, 5-Dihydroxy-1, 2-dithiane by Cellular Oxidoreductases Activates gadd153/chop and grp78 Transcription and Induces Cellular Tolerance in Kidney Epithelial Cells.
Halleck MM
The Journal of Biological Chemistry, 272(35), 21760-21766 (1997)
Francesca Sparla et al.
Plant physiology, 141(3), 840-850 (2006-05-16)
Nine genes of Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) encode for beta-amylase isozymes. Six members of the family are predicted to be extrachloroplastic isozymes and three contain predicted plastid transit peptides. Among the latter, chloroplast-targeted beta-amylase (At4g17090) and thioredoxin-regulated beta-amylase (TR-BAMY; At3g23920; this
Hélène Launay et al.
Journal of molecular biology, 430(8), 1218-1234 (2018-03-05)
Among intrinsically disordered proteins, conditionally disordered proteins undergo dramatic structural disorder rearrangements upon environmental changes and/or post-translational modifications that directly modulate their function. Quantifying the dynamics of these fluctuating proteins is extremely challenging but paramount to understanding the regulation of
Zimai Li et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-18)
Reactive sulfane sulfur, including persulfide and polysulfide, is a type of regular cellular component, playing an antioxidant role. Its function may be organelle-dependent; however, the shortage of probes for detecting organellar reactive sulfane sulfur has hindered further investigation. Herein, we