Principaux documents
D183806
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylpyrrolidine, mixture of cis and trans
93%, technical grade
500 MG
230,00 €
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
230,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Essai
93%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4299 (lit.)
pb
105-106 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC(C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZEBFPAXSQXIPNF-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup