131474
1-Phenylpyrrole
99%
311,00 €
About This Item
311,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
234 °C (lit.)
Pf
58-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h1-9H
Clé InChI
GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable