Documents
D173622
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3-pentanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(OH)C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
132 °C (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-6(8)7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
Clé InChI
HMSVXZJWPVIVIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test