111309
1-Phenyl-1-propanol
≥97%
Synonyme(s) :
α-Ethylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylpropanol
37,10 €
About This Item
37,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
103 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
CCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Clé InChI
DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup