Documents
D135003
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-4-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
4-Nitroveratrole
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Point d'ébullition
230 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)[N+]([O-])=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable