Documents
N28604
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
4-Nitro-o-xylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro Beilstein :
2043245
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
143 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
27-30 °C (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M J Dunphy et al.
Analytical biochemistry, 184(2), 381-387 (1990-02-01)
A microanalytical gas chromatographic (GC) method for the analysis of nitrate in rat urine is described. The method involves the conversion of nitrate to nitromesitylene and quantitation using 3,4-dimethylnitrobenzene as an internal standard. The nitroaromatics were separated on a wide-bore