D124001
3,5-Diiodosalicylic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
220-230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves