Principaux documents
I10600
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylic acid
technical grade
25 G
57,30 €
57,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
57,30 €
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pf
189-191 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Luís Gales et al.
Biochimica et biophysica acta, 1784(3), 512-517 (2007-12-25)
Transthyretin (TTR) is a plasma homotetrameric protein associated with senile systemic amyloidosis and familial amyloidotic polyneuropathy. In theses cases, TTR dissociation and misfolding induces the formation of amyloidogenic intermediates that assemble into toxic oligomeric species and lead to the formation