CLS5641200
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Produits recommandés
Taille de l'obturateur
13
Caractéristiques
class B
Conditionnement
case of 12 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 5641-200
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
200 mL