CLS3046100
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3046
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3046-100
tol. measuring range
1.0 mL
Volume
100 mL