Principaux documents
Z155527
Griffin-type SS beaker
capacity 250 mL, without handle
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
graduations: no
H × D.E.
83 mm × 67 mm
Capacité
250 mL