Principaux documents
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
Synonyme(s) :
Large Glass Beaker
1 EA
611,00 €
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
611,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
H × D.E.
340 mm × 225 mm
Capacité
10 L
Description générale
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC