Principaux documents
CLS211050
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
Synonyme(s) :
burettes, laboratory burettes, Corning® 2110
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS211050 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2110-50
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.10 mL
Volume
50 mL
Description générale
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.