Principaux documents
L481157
ETHYL (2-MERCAPTO-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
L481157-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L481157-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H9NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.283
Numéro MDL:
41,40 €