Principaux documents
CAD7923
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 16G, L × diam. 2 in. × 3 mm , ball
12 EA
996,00 €
996,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
996,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
42142609
Nomenclature NACRES :
NB.03
996,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
16G
Conditionnement
pkg of 12 ea
L × diam.
2 in. × 3 mm , ball
Caractéristiques et avantages
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile