Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
P6887
Sigma-Aldrich
Pepsine from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
Synonyme(s) :
Pepsine from hog stomach, Pepsine A
250 MG
90,60 €
1 G
258,00 €
5 G
735,00 €
10 G
1 290,00 €
90,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 MG
90,60 €
1 G
258,00 €
5 G
735,00 €
10 G
1 290,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
42010127
Nomenclature NACRES :
NA.54
90,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Porcine gastric mucosa
Niveau de qualité
Qualité
Proteomics Grade
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3,200 units/mg protein
Poids mol.
35 kDa
Impuretés
salt, essentially free
Couleur
white to off-white
Solubilité
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Application
La pepsine de Sigma a été utilisée en association avec d′autres enzymes pour doser l′amidon résistant aux enzymes dans du pain.[1] Elle a également servi à simuler la digestion gastro-intestinale in vitro d′isolats de protéines de lactosérum ou de pois.[2]
La pepsine est une peptidase servant à digérer les protéines qui est couramment utilisée dans la préparation de fragments Fab à partir d′anticorps. De la pepsine de muqueuse gastrique de porc a été employée pour hydrolyser des échantillons cervicaux secs de souris. Le produit P6887 se présente sous forme de poudre lyophilisée et a été utilisé pour digérer des protéines lors de l′analyse de fibres alimentaires [3].
La pepsine peut être utilisée pour produire des fragments F(ab′)2 d′anticorps. pepsine sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Actions biochimiques/physiologiques
Clivage préférentiel : résidus hydrophobes et aromatiques en positions P1 et P1′. Clive les liaisons Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe et Phe-Tyr dans la chaîne β d′insuline.
Contrairement à d′autres peptidases, la pepsine hydrolyse uniquement les liaisons peptidiques, et non les liaisons amide ou ester. Le clivage intervient spécifiquement au niveau des peptides comportant un acide aromatique sur l′un des côtés de la liaison peptidique, surtout si l′autre résidu est également un acide aminé aromatique ou dicarboxylique. La présence d′un acide aminé soufré à proximité de la liaison peptidique, comportant un acide aminé aromatique, augmente la susceptibilité à l′hydrolyse. La pepsine clive également préférentiellement le côté carboxylique de la phénylalanine et de la leucine, et, dans une moindre mesure, le côté carboxylique des résidus d′acide glutamique. Elle ne clive pas les liaisons de type valine, alanine ou glycine.[4] De la Z-L-tyrosyl-L-phénylalanine, de la Z-L-glutamyl-L-tyrosine ou de la Z-L-méthionyl-L-tyrosine peuvent servir de substrats pour la digestion par la pepsine.[4][5] La pepsine est inhibée par plusieurs peptides contenant de la phénylalanine.[6]
Définition de l'unité
Une unité produit un ΔA280 de 0,001 par minute à pH 2,0 et 37°C, mesuré sous forme de produits solubles dans le TCA, en utilisant de l′hémoglobine en guise de substrat. (volume final = 16 ml, trajet optique = 1 cm)
Remarque sur l'analyse
Le pH optimal se situe entre 2 et 4. Activité maintenue dans une solution d′urée à 4 M et de guanidine HCl à 3 M. Stable à 60 °C. La pepsine est inactivée de façon irréversible à pH 8,0 - 8,5.
Protéine déterminée par E1%/280
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la pepsine, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
V Vermeirssen et al.
Journal of dairy science, 86(2), 429-438 (2003-03-22)
Pea and whey protein were fermented by Lactobacillus helveticus and Saccharomyces cerevisiae in monoculture and in combination at 28 and 37 degrees C in order to release angiotensin-I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides. The fermentation products were subjected to in vitro
J A Marlett et al.
The American journal of clinical nutrition, 50(3), 479-485 (1989-09-01)
The effects of different methods on the distribution of total neutral sugars (TNS), uronic acids (UA), and beta-glucans (beta G) between the soluble (S) and insoluble (I) fractions of dietary fiber (DF) were determined for peas, kidney beans, oat bran
Enzyme-resistant starch. III. The quality of straight-dough bread containing varying levels of enzyme-resistant starch.
Eerlingen, R. C., et al.
Cereal Chem., 71(2), 165-169 (1994)
Kakoli Das et al.
Cancer letters, 353(2), 167-175 (2014-08-03)
Gastric cancer (GC) is a major cause of global cancer mortality. Previous genomic studies have reported that several RTK-RAS pathway components are amplified in GC, with individual tumours often amplifying one component and not others ("mutual exclusivity"). Here, we sought
Konstantinos Korompokis et al.
Food & function, 10(8), 4674-4684 (2019-07-12)
Wheat grain roller milling disrupts starch containing endosperm cell walls and extracts white flour. Many wheat based food processes involve simultaneous use of heat and water which then cause starch to gelatinize and enhance its digestibility. In this study, the
Articles
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocoles
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.