The K12 strain information can be found on the UniProt website under the following entry: P0A9C5.
G1270
L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli
lyophilized powder, 400-2,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
L-Glutamate:ammonia ligase (ADP-forming)
541,00 €
About This Item
541,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
400-2,000 units/mg protein
Produit purifié par
affinity chromatography
Contient
dithioerythritol as preservative
Composition
Protein, ~5% Lowry
Solubilité
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
ATPase <0.2%
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
From which E. coli strain is your product G1270 L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli isolated?