C85778
o-Cresolphthalein
Indicator grade, powder
42,50 €
About This Item
42,50 €
Produits recommandés
Nom du produit
o-Cresolphthalein, indicator grade
Qualité
indicator grade
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
beige
pH
8.2-9.8, colorless to red
Pf
219-221 °C (lit.)
λmax
381 nm (2nd)
566 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 294-300 nm
≥39000 at 564-570 nm
≥5000 at 378-384 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1cc(ccc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C22H18O4/c1-13-11-15(7-9-19(13)23)22(16-8-10-20(24)14(2)12-16)18-6-4-3-5-17(18)21(25)26-22/h3-12,23-24H,1-2H3
Clé InChI
CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable