114529
Phenol Red
ACS reagent
Synonyme(s) :
Phenolsulfonphthalein
42,50 €
About This Item
42,50 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Limpidité de la solution
passes test
Technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
Solubilité
water: 0.77 g/L at 100 °C
λmax
360 nm
557 nm (2nd)
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 288-294 nm in H2O
≥55000 at 555-561 nm in H2O
≥7000 at 357-363 nm in H2O
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Clé InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Phenol Red has been used for the preparation of phenol red gavage meal for measurement of gastric emptying in rats.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.