C7206
Z-Gly-OH
99%
Synonyme(s) :
Z-Glycine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
beige
Pf
118-122 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO4/c12-9(13)6-11-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- glycine-derived peptides like Z-Gly-DL-Ala-OBzl and Z-Gly-L-Ala-OBzl
- glycine N-substituted amides such as glycine-N-methylamide hydrochloride and glycine-N-isopropylamide hydrochloride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable