Principaux documents
C68601
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propanethiol
98%
Synonyme(s) :
γ-Chloropropyl mercaptan, 3-Chloropropan-1-thiol, 3-Chloropropanethiol, 3-Chloropropyl mercaptan
5 G
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
163,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4921 (lit.)
pb
145.5 °C (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
SCCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Clé InChI
TZCFWOHAWRIQGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloro-1-propanethiol is a sulfur-containingcompound used as a building block in organic synthesis.It acts as a nucleophilic reagent in SN2 reactions. [1] [2].
Application
  • Solution-Phase Hybrid Passivation: 3-Chloro-1-propanethiolis used in the passivation of quantum dots to enhance the performance of infrared-band gap quantum dot solar cells, suggesting significant improvements in efficiency and stability (Mahajan et al., 2020).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
New ultrastable mesoporous adsorbent for the removal of mercury ions
De Canck, Els and Lapeire, et al.
Langmuir, 26, 10076-10083 (2010)
The Staudinger reaction with 2-imino-1, 3-thiaselenanes toward the synthesis of C4 spiro-$\beta$-lactams
Toyoda, Yosuke and Ninomiya, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11, 2652-2659 (2013)
Arxel de León et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 182-189 (2015-07-01)
The incorporation of gold nanoparticles in heterojunction solar cells is expected to increase the efficiency due to plasmon effects, but the literature studies are sometimes controversial. In this work, gold nanoparticles passivated with (Ph)n-(CH2)3SH (n=1, 2, 3) have been synthesized