194387
2-Chlorobenzophenone
≥99%
57,40 €
About This Item
57,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
pb
330 °C (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable