C117404
Cyclopropanemethanol
98%
Synonyme(s) :
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
1846846
Numéro MDL:
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N