C102008
1,2-Cyclohexanedione dioxime
96%
Synonyme(s) :
Nioxime
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
185-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O\N=C1CCCCC/1=N\O
InChI
1S/C6H10N2O2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10/h9-10H,1-4H2/b7-5+,8-6+
Clé InChI
CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable