Principaux documents
1.03121
Supelco
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate
GR for analysis
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate
100 G
143,00 €
25 KG
20 680,00 €
143,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
143,00 €
25 KG
20 680,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
228-500-6
Nomenclature NACRES :
NA.05
143,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
274-275 °C/1013 hPa
Pf
184-186 °C
Solubilité
500 g/L
Masse volumique apparente
580 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay: ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 2.0 - 2.2
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable