Principaux documents
BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
Synonyme(s) :
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
100 EA
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
101,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.01
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
polypropylene film
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
piercable
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 701367
Description générale
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to - 80° C, is DMSO-resistant and resistant to common solvents.
Caractéristiques et avantages
  • Temperature stability up to 120°C
  • Tight seal for minimizing evaporation
  • DMSO- and solvent-resistant
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG