Principaux documents
BR781381
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
Synonyme(s) :
Accessories, PCR, Sealing film
100 EA
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
aluminum film
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
piercable
self-adhesive
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781381
Adéquation
suitable for (for cold storage)
Description générale
  • BRAND® sealing film for microplates enables minimal sample evaporation.
  • Stable in temperature range -80 to 120 °C.
  • Easy sample access removal without residue.
  • Punctured for easy sample collection.
  • Useful in sample storage for long periods.
Caractéristiques et avantages
  • Temperature stability down to -80 °C
  • Thight seal for minimizing evaporation
  • Pierceability or residue-free removal for easier sample accessibility
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG