A5596
Greiner multiwell plate sealers
EASYseal™ sealing film, transparent, standard adhesive foil on carrier paper
Synonyme(s) :
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
62,90 €
About This Item
62,90 €
Produits recommandés
Matériaux
PET
polyester film
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 676001
Larg. × L
7.938 cm × 13.1 cm
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (for coverage/ storage of microplates)
Catégories apparentées
Description générale
Material:
Foil: Polyethyleneterephtalat (PET)
Glue: Acrylate Solvent
Paper: Silicone-paper KV 75
Application
Informations légales