BR701370
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for automation), polypropylene
Synonyme(s) :
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
179,00 €
About This Item
179,00 €
Produits recommandés
Matériaux
film (PP/PE-HD)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
piercable
self-adhesive
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 701370
Adéquation
suitable for (for automation)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Pierceability
- Adhesive-free zones for contamination-free tasks
- Tight seal for minimizing evaporation