Principaux documents
BR43308
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 10 mL, borosilicate glass
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
1 EA
49,50 €
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
49,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.71
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Joint
joint ST/NS neck10/19
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 43308
Capacité
10 mL
Description générale
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Protocoles
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.