Z323993
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
72,40 €
About This Item
72,40 €
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
round bottle
Joint
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23310
Capacité
2 L
Diam. × H
160 mm × 200 mm