Principaux documents
BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
1 EA
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glass
Caractéristiques
Schellbach stripe
graduated in white
Fabricant/nom de marque
BRAND 23758
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Taille du flacon
1000 mL
Taille de la burette
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG