BR13946
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 25 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Accessories, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Burettes
30,60 €
About This Item
30,60 €
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 13946
Longueur
705 mm
Taille
25 mL