Principaux documents
BR13926
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
1 EA
87,60 €
87,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
87,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass (5.4)
Fabricant/nom de marque
BRAND 13926
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Borosilicate glass 3.3, removable PTFE stopcock. 25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: To DIN EN ISO 385, class B.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG