Principaux documents
SLW3295/02
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
10 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3295/02
1 EA
38,80 €
38,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
38,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
38,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
Caractéristiques
graduations 0.02 mL
Fabricant/nom de marque
3295/02
SciLabware
Longueur
820 mm
Capacité
10 mL
Description générale
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.