Principaux documents
B66809
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-fluorobenzene
99%
25 G
57,00 €
100 G
111,00 €
57,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
57,00 €
100 G
111,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.00
Beilstein:
1071819
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
Densité
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Stephen J Fowler et al.
Thorax, 70(4), 320-325 (2015-02-11)
Healthcare associated infections, including ventilator associated pneumonia, are difficult to diagnose and treat, and are associated with significant morbidity, mortality and cost. We aimed to demonstrate proof of concept that breath volatile profiles were associated with the presence of clinically