Principaux documents
263451
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
98%
10 G
82,00 €
82,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
82,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(F)c1Br
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clé InChI
HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Three-component coupling reaction of 1-bromo-2,6-difluorobenzene with benzyne and isocyanides has been reported[1].
Application
1-Bromo-2,6-difluorobenzene has been used in the synthesis of tris(fluorophenyl)boranes[2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Three-component coupling of arynes and organic bromides.
Hiroto Yoshida et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(41), 9676-9679 (2011-09-03)
Juan A Nicasio et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(33), 11016-11020 (2013-07-03)
An analysis of the metal-free reduction of electron deficient olefins by frustrated Lewis pairs indicates that the rate-determining step might be either the heterolytic cleavage of H2 to form an -onium borohydride salt, or the subsequent transfer of the hydride
Ji Gwang Yu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(63), 16044-16050 (2017-08-24)
Four dibenzofuran-type host materials substituted with a carbazolylcarbazole moiety were synthesized to investigate the effect of substitution position on the material parameters and device performances of host materials. The carbazolylcarbazole moiety was substituted at the 1-, 2-, 3-, and 4-positions