159239
2-Bromoanisole
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-methoxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
Point d'ébullition
223 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.502 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves