Principaux documents
B66205
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl ethyl ether
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
149-150 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.357 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Maria Assunta Navarra et al.
ChemSusChem, 10(11), 2496-2504 (2017-04-14)
Here, two ionic liquids, N-ethoxyethyl-N-methylmorpholinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (M
Hancheng Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Tunable properties prompt the development of different "tailor-made" functional ionic liquids (FILs) for specific tasks. FILs with an ether group are good solvents for many organic compounds and enzymatic reactions. However, ionic composition influences the solubility by affecting the physiochemical