Principaux documents
95254
Sigma-Aldrich
Bis(2-bromoethyl) ether
technical, ≥95% (GC)
Synonyme(s) :
2-Bromoethyl ether
10 ML
139,00 €
50 ML
537,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
139,00 €
50 ML
537,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥95% (GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
Clé InChI
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter