Principaux documents
B59802
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyronitrile
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-cyanopropane, 3-Bromopropyl cyanide, 3-Cyanopropyl bromide, 4-Bromobutyronitrile
5 G
36,10 €
25 G
108,00 €
36,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,10 €
25 G
108,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.00
Beilstein:
956577
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
205 °C (lit.)
Densité
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCCCC#N
InChI
1S/C4H6BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
Clé InChI
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Xiaojie Zhao et al.
Journal of chromatography. A, 1587, 197-208 (2018-12-26)
Ionic liquid bonded polysiloxanes (PILs) are a class of polysiloxanes whose side chains contain ionic liquid (IL) moieties. Considering their excellent selectivity and thermo-stability, PILs have great potentials in the development of polar stationary phases for gas chromatography. In this
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very