242470
7-Bromoheptanenitrile
90%
Synonyme(s) :
6-Cyanohexyl bromide
101,00 €
About This Item
101,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
pb
140-141 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES
BrCCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12BrN/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-6H2
Clé InChI
HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup