Principaux documents
B55203
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl acetate
95%
Synonyme(s) :
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
5 G
47,10 €
100 G
67,90 €
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
47,10 €
100 G
67,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Beilstein:
2502036
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.6 mmHg ( 20 °C)
Essai
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −38.10°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Clé InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Catégories apparentées
Application
(−)-Bornyl acetate can be used:
  • As a key intermediate in the preparation of camphor.[1]
  • To prepare (−)-englerin A, an anti-cancer agent.[2]
Caractéristiques et avantages
Mimics the natural sex pheromone of the American cockroach.[3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 - 194.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 - 90 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Bornyl acetate conversion enhancement by pervaporation in ionic liquid
Izak P, et al.
Planta Medica, 75(09), PI18-PI18 (2009)
Design and synthesis of terpene based englerin A mimics using chromium oxide mediated remote CH2 oxidation
Acerson MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3277-3280 (2015)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)
Bénédicta G H Kpadonou Kpoviessi et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(3), 1417-1423 (2014-07-25)
Different parts of Ocimum gratissimum Linn are largely used in folk medicine for the treatment of many diseases, some of which related to parasitical infections as fevers and headaches. In order to validate their use and to clarify the plant
Barbara Sgorbini et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 9-17 (2014-12-30)
Herbs and spices are used worldwide as food flavoring, thus determination of their identity, origin, and quality is mandatory for safe human consumption. An analysis strategy based on separative (HS-SPME-GC-MS) and non-separative (HS-SPME-MS) approaches is proposed for the volatile fraction